ESG1106
Protéine LIF de souris recombinante ESGRO®
ESGRO Leukemia Inhibitory Factor (LIF) supplement for mouse ES cell culture. Each vial contains 10^6 units/ml
Synonyme(s) :
Mouse LIF, Mouse Leukemia Inhibitory Factor, Murine LIF, Murine LIF, Mouse LIF, mLIF, mLIF
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
>95% (active component mLIF, SDS-PAGE)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Concentration
1000000 units/mL
Technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
Entrée
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Informations sur le gène
mouse ... LIF(16878)
Description générale
Application
PROTOCOLES SUGGÉRÉS :
Cellules souches embryonnaires (CSE) : Dans les cultures de CSE pluripotentes D3 et MBL-1, le complément ESGRO est généralement utilisé à raison de 1000 U par 1,0 ml de milieux de culture cellulaire pour maintenir le phénotype de cellule souche. Des concentrations similaires de mLIF ont également été utilisées pour la transmission dans la lignée germinale des cellules souches embryonnaires génétiquement modifiées (E3).
La concentration recommandée est de 107 unités de complément ESGRO pour 10,0 l de milieux de culture cellulaire et 106 unités de complément ESGRO pour 1,0 l de milieux de culture cellulaire.
Forme physique
Notes préparatoires
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Essai sur cellules souches embryonnaires : Inhibition de la différenciation à 1000 unités/ml ; Essai sur cellules de leucémie myéloïde de souris M1 : Activité spécifique ≥ 108 unités/mg
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable