Principaux documents
CTGR73TP1
Millipore
Cartouche Aervent® 0,2 µm
pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 30 in. (76 cm), Code 7
Synonyme(s) :
Aervent CTGR Cartridge Filter 30 in. 0.2 µm Code 7
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Matériaux
PTFE
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
steam-in-place compatible
Gamme de produits
Aervent®
Caractéristiques
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Aervent®
Paramètres
≤72 mL/min nitrogen diffusion at 970 mbar (14 psig) and 23 °C (in 70/30% IPA/water)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C
1.8 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) (Reverse; intermittent)
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) (Reverse; Intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C (Forward)
Technique(s)
gas filtration: suitable
Longueur
30 in.
Largeur
2.7 in.
Longueur nominale des cartouches
30 in. (76 cm)
Diamètre
6.9 cm (2.7 in.)
Surface de filtration
1.95 m2
Impuretés
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
≤105 mg/cartridge
Matrice
Aervent®
Dimension de pores
0.2 μm pore size
Entrée
sample type gas
Point de bulle
≥1100 mbar (16 psig), nitrogen with 70/30% IPA/water at 23 °C
Code de la cartouche
Code 7
Description générale
Présentation du dispositif : cartouche
Caractéristiques et avantages
Évalué pour la rétention d'aérosols d'une quantité test totale de 108 à 1010 unités formant plaques de particules virales ΦX-174 à 85 Nm3/h (50 SCFM) par cartouche.
Conditionnement
Double sachet à ouverture facile
Qualité
Retient les aérosols liquides de Brevundimonas diminuta pendant 21 jours avec une concentration test minimum de 10⁷ UFC/cm2²
Notes préparatoires
Ce produit a été fabriqué avec une membrane en PTFE qui répond aux critères d'un filtre "ne relarguant pas de fibres", tels qu'ils sont spécifiés dans le Code of Federal Regulations 21 CFR 210.3 (b) (6).
Méthode de stérilisation
150 (100 avant/50 arrière) cycles de SEP de 30 min à 145 °C.
Remarque sur l'analyse
Extractibles par gravimétrie : après 24 heures dans un mélange d'IPA/eau à 70 %/30 % à température ambiante régulée.
Rétention bactérienne
Les échantillons ont retenu quantitativement un challenge de Brevundimonas diminuta à une concentration minimale de 1 × 10⁷ UFC/cm² selon la méthode ASTM® F838.
Test HydroCorr : ≤2,3 ml/min à 2,6 bar par cartouche de 30"
Autres remarques
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
  • Application : bioprocédés
  • Usage prévu : réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
  • Instructions d'utilisation : voir le guide sur la stérilisation à la vapeur et les procédures de test d'intégrité, ainsi que la première page du guide sur l'inspection visuelle
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec.
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux réglementations régionales, nationales et locales en vigueur.
Informations légales
AERVENT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials