Principaux documents
CHGE75TS3
Millipore
Cartouche Millipore Express® SHC
pore size 0.5/0.2 μm, cartridge nominal length 5 in. (12.5 cm), Code 7, silicone seal
Synonyme(s) :
Millipore Express SHC Cartridge Filter 5 in. 0.5 /0.2 μm Code 7 Silicone
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Matériaux
polyethersulfone
polypropylene
polypropylene support
polysulfone
silicone seal
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Gamme de produits
EMPROVE® Filter
Millipore Express®
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore Express®
Paramètres
≤13.3 mL/min air diffusion at 2.8 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
0.07 bar max. inlet pressure (1 psi) at 135 °C (Reverse)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 135 °C (Forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
1700 bar max. differential pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
2.07 bar max. inlet pressure (30 psi) at 25 °C (Reverse)
2100 mbar max. differential pressure (30 psi) at 25 °C (Reverse)
340 mbar max. differential pressure (5 psi) at 135 °C (Forward)
69 mbar max. differential pressure (1 psi) at 135 °C (Reverse)
6900 mbar max. differential pressure (100 psi) at 25 °C (Forward)
7 bar max. inlet pressure (100 psi) at 25 °C (Forward)
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Longueur
5 in.
Largeur
2.75 in.
Longueur nominale des cartouches
5 in. (12.5 cm)
Diamètre
6.9 cm (2.7 in.)
Surface de filtration
0.23 m2
Impuretés
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrice
Millipore Express® SHC
pore size
0.5/0.2 μm pore size
Entrée
sample type liquid
Point de bulle
≥4000 mbar (58 psig), air with water at 23 °C
Code de la cartouche
Code 7
Description générale
Les filtres Millipore Express® SHC sont dotés d'un préfiltre membranaire en polyéthersulfone intégré qui protège la membrane de 0,2 µm des colmatages prématurés et étend la capacité de filtration, vous offrant ainsi des performances de qualité stérilisante avec un débit supérieur. La cartouche de filtration CHGE75TS3 présente une dimension de pores de 0,5/0,2 μm, une surface de filtration de 0,23 m2 et une configuration de cartouche de Code 7.
Les filtres Millipore Express® SHC vous fournissent une solution unique convenant à tout un éventail de fluides de procédés, minimisant ainsi les efforts de validation et simplifiant l'inventaire des filtres et les besoins de stockage. Avec les filtres Millipore Express® SHC, vous augmentez votre productivité, réduisez le temps de cycle et abaissez vos coûts.
Application
  • Additifs pour milieux de culture
  • Protection de la colonne
  • Flux de protéines concentrées
  • Récolte de cellules (après clarification)
  • Agents caustiques / ajusteurs de pH
  • Tampons
  • Solution de nettoyage en place (NEP)
Caractéristiques et avantages
  • Membranes en PES hydrophile à haute capacité et à haut débit
  • Performances de qualité stérilisante validées
  • Mouillage et tests d'intégrité faciles
  • Rendement supérieur pour les fluides très colmatants, y compris les milieux de culture et les solutions contenant des protéines
  • Capacité accrue pour une meilleure rentabilité et une plus grande efficacité des procédés
  • Compatibilité chimique étendue sur une large plage de pH (1-14) — compatible avec les agents caustiques
Conditionnement
Double sachet à ouverture facile.
Autres remarques
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui respecte les bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices) de la FDA.
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d′action : filtration (exclusion stérique)
  • Applications : bioprocédés
  • Usage prévu : réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
  • Mode d'emploi : se reporter aux instructions de mouillage des filtres figurant dans le mode d'emploi des membranes MILLIPORE EXPRESS®
  • Stockage : se reporter au mode d'emploi des filtres membranes MILLIPORE EXPRESS®
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Notes préparatoires
Ce produit a été fabriqué avec une membrane Millipore Express® qui répond aux critères d'un filtre "ne relarguant pas de fibres", tels qu'ils sont spécifiés dans le Code of Federal Regulations 21 CFR 210.3 (b) (6).
Méthode de stérilisation
25 cycles de stérilisation en place (SEP) à co-courant (ou 22 cycles à co-courant et 3 cycles à contre-courant) de 30 min à 135 °C et 0,35 bar ou 3 cycles de SEP à co-courant de 30 min à 135 °C et 1 bar ; 25 cycles d'autoclave de 60 min à 126 °C
Remarque sur l'analyse
COT/conductivité
Après stérilisation et rinçage contrôlé avec 9,5 l d'eau, les échantillons présentaient une teneur en COT inférieure à 500 ppb conformément au chapitre <64> de l'USP et une conductivité inférieure à 1,3 µS/cm à 25 °C conformément au chapitre <64> de l'USP.
Répond aux exigences du test des substances oxydables selon l'USP après un rinçage à l'eau avec ≥ 2 l.
Rétention bactérienne
Les échantillons ont retenu quantitativement un challenge de Brevundimonas diminuta à une concentration minimale de 1 × 10⁷ UFC/cm² selon la méthode ASTM® F838.
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany