Key Documents
SHGEA25NB6
Millipore
Millipore Express® SHC, Capsule OptiScale®
OptiScale® 25, filtration area 3.5 cm2, pore size 0.5/0.2 μm
Synonyme(s) :
Millipore Express SHC Optiscale 25mm 0.5/0.2 m NB
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
polyethersulfone membrane
polypropylene
polypropylene support
polypropylene vent cap
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Gamme de produits
OptiScale® 25
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore Express®
Paramètres
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C
60 psi max. differential pressure (4.1 bar) at 25 °C (forward)
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Longueur
3.9 cm (1.52 in.)
Largeur
1.21 in.
Longueur nominale des cartouches
1.52 in. (39 mm)
Diamètre
3.1 cm (1.2 in.)
Surface de filtration
3.5 cm2
Impuretés
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrice
Millipore Express® SHC
pore size
0.5/0.2 μm pore size
Raccords
female Luer-Lok® inlet connection
male Luer-Lok® outlet connection
(Female Luer-Lok® Inlet/Male Luer Slip Outlet)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Configuration du dispositif : Capsule
Autres remarques
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui respecte les Bonnes Pratiques de Fabrication de la FDA.
Instructions d′utilisation
  • Rétention des organismes : Bactéries
  • Mode d′action : Filtration (exclusion stérique)
  • Application : Purification des protéines
  • Usage prévu : Réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
  • Instructions d′utilisation : Veuillez consulter les paragraphes concernant l′installation et le mouillage du mode d′emploi du dispositif OPTISCALE®-25.
  • Conditions de stockage : Veuillez consulter le mode d′emploi du dispositif OPTISCALE®-25.
  • Conditions d′élimination : Jeter les déchets conformément aux réglementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Notes préparatoires
Ce produit a été fabriqué avec une membrane Durapore Express qui répond aux critères d′un filtre « ne relarguant pas de fibres » définis dans le Code of Federal Regulations 21 CFR 210.3 (b) (6).
Méthode de stérilisation
1 cycle d′autoclave de 60 min à 123 °C
Remarque sur l'analyse
COT/conductivité
Après stérilisation et rinçage contrôlé avec 15 ml d'eau, les échantillons présentaient une teneur en COT inférieure à 500 ppb, conformément au chapitre <64> de l'USP et une conductivité inférieure à 1,3 µS/cm conformément au chapitre <64> de l'USP.
Ce produit a passé avec succès le test prévu au chapitre <78> de l'USP concernant la recherche de particules dans les préparations injectables.
Informations légales
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany