Principaux documents
8.52203
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asn-OH
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-Asn-OH, N-α-Fmoc-L-asparagine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H18N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
354.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Numéro de classement CE :
276-252-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Pureté
≥97.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Pf
175-190 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
amide
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C19H18N2O5/c20-17(22)9-16(18(23)24)21-19(25)26-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16H,9-10H2,(H2,20,22)(H,21,25)(H,23,24)
Clé InChI
YUGBZNJSGOBFOV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Building block for introduction of asparagine by Fmoc SPPS. Not compatible with uronium and phosphonium coupling reagents
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Liaison
Replaces: 04-12-1004
Remarque sur l'analyse
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(0110)): ≥ 98 %
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Solubility1mmol in 5ml DMF + 2 Äq. DIPEA: clear soluble
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable