Principaux documents
8.51000
Sigma-Aldrich
HMPA
4-Hydroxymethylphenoxyacetic acid Novabiochem®
Synonyme(s) :
HMPA, 4-Hydroxymethylphenoxyacetic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H10O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥98.0% (TLC)
≥99.0% (HPLC)
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: linker
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Pf
110-120 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[O-]C(=O)COc1ccc(cc1)CO
InChI
1S/C9H10O4/c10-5-7-1-3-8(4-2-7)13-6-9(11)12/h1-4,10H,5-6H2,(H,11,12)/p-1
Clé InChI
VUCNQOPCYRJCGQ-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Standard TFA-labile linker for the preparation of peptide acids by Fmoc SPPS.
Liaison
Replaces: 01-60-0017
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(0811)): ≥ 98.0 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3