T53805
Trichloroacetonitrile
98%
Synonyme(s) :
Trichlorocyanomethane, Tritox
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
58 mmHg ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.441 (lit.)
Point d'ébullition
83-84 °C (lit.)
Densité
1.44 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
ClC(Cl)(Cl)C#N
InChI
1S/C2Cl3N/c3-2(4,5)1-6
Clé InChI
DRUIESSIVFYOMK-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
165.2 °F
Point d'éclair (°C)
74 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter