Key Documents
8.43947
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol monopropyl ether
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Propoxyethanol, Propyl glycol
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2OCH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
104.15
Numéro Beilstein :
1731983
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
Numéro de classement CE :
220-548-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
1.3 mmHg ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
230 °C
Puissance
3089 mg/kg LD50, oral (Rat)
876 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Indice de réfraction
n20/D 1.413 (lit.)
Point d'ébullition
150-153 °C (lit.)
Pf
−75 °C (lit.)
Température de transition
flash point 48 °C
Densité
0.913 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CCCOCCO
InChI
1S/C5H12O2/c1-2-4-7-5-3-6/h6H,2-5H2,1H3
Clé InChI
YEYKMVJDLWJFOA-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.897 - 0.900
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Evaporation Number: 68
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
118.4 °F
Point d'éclair (°C)
48 °C