Key Documents
8.02936
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethoxypropane
for synthesis
Synonyme(s) :
2,2-Dimethoxypropane, Acetone dimethyl acetal
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
104.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
Numéro de classement CE :
201-056-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
60 hPa ( 16 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
>2260 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2100 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite d'explosivité
6-31 % (v/v)
Pf
-47 °C
Température de transition
flash point -10 °C
Densité
0.85 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(2,6-3)7-4/h1-4H3
Clé InChI
HEWZVZIVELJPQZ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.850 - 0.851
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
14.0 °F
Point d'éclair (°C)
-10 °C