8.43793
Propionic acid sodium salt
for synthesis
Synonyme(s) :
Propionic acid sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
<1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
5600 mg/kg LD50, oral (Rat)
1640 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
8-9.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
289.3 °C
Solubilité
>500 g/L
Densité
1.5103 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
no temp limit
InChI
1S/C3H6O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1
Clé InChI
JXKPEJDQGNYQSM-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable