Principaux documents
8.43546
Sigma-Aldrich
Methyl palmitate
for synthesis
Synonyme(s) :
Methyl palmitate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H34O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
203-966-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<0.01 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
solid
Point d'ébullition
148 °C/3 hPa
Pf
30 °C
Température de transition
flash point 113 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C17H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h3-16H2,1-2H3
Clé InChI
FLIACVVOZYBSBS-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 29 °C
Melting range (upper value): ≤ 31 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113.0 °C - closed cup