Key Documents
8.41613
Sigma-Aldrich
Thiosalicylic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
Thiosalicylic acid, 2-Mercaptobenzoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H6O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
205-704-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (acidimetric)
Forme
crystals
Pf
165-166 °C (sublimed)
Densité
1.49 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H6O2S/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)10/h1-4,10H,(H,8,9)
Clé InChI
NBOMNTLFRHMDEZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 98,0 %(m)
Identity (IR): conforms
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3