43761
2,2′-Dithiodibenzoic acid
≥95.0% (NT)
Synonyme(s) :
2-Carboxyphenyl disulfide, Bis(2-carboxyphenyl) disulfide, Dithiosalicylic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (NT)
Résidus de calcination
≤3%
Pf
287-290 °C (lit.)
288-293 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
disulfide
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccccc1SSc2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C14H10O4S2/c15-13(16)9-5-1-3-7-11(9)19-20-12-8-4-2-6-10(12)14(17)18/h1-8H,(H,15,16)(H,17,18)
Clé InChI
LBEMXJWGHIEXRA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3