Principaux documents
8.41467
Sigma-Aldrich
2-Bromoterephthalic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Bromoterephthalic acid, 2-Bromo-1,4-benzenedicarboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H5BrO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
209-572-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (HPLC)
Forme
solid
Pf
>300 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Brc1c(ccc(c1)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C8H5BrO4/c9-6-3-4(7(10)11)1-2-5(6)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
Clé InChI
QPBGNSFASPVGTP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable