Principaux documents
8.15106
Sigma-Aldrich
2-Amino-4,6-dichlorobenzoic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Amino-4,6-dichlorobenzoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H5Cl2NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
powder
pH
2.3 (20 °C in H2O)
Solubilité
1.25 g/L
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Clc1c(c(cc(c1)Cl)N)C(=O)O
InChI
1S/C7H5Cl2NO2/c8-3-1-4(9)6(7(11)12)5(10)2-3/h1-2H,10H2,(H,11,12)
Clé InChI
VNOYJBSEORILIE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable