8.41227
N-(2-Acetamido)-iminodiacetic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
N-(2-Acetamido)-iminodiacetic acid
Forme
powder
Solubilité
2.64 g/L
Densité
1.5257 g/cm3 at 20.2 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H10N2O5/c7-4(9)1-8(2-5(10)11)3-6(12)13/h1-3H2,(H2,7,9)(H,10,11)(H,12,13)/p-1
Clé InChI
QZTKDVCDBIDYMD-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable