Principaux documents
8.20975
Sigma-Aldrich
Phenothiazine
for synthesis
Synonyme(s) :
Phenothiazine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H9NS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
202-196-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.0000647 Pa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (HPLC)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
470 °C
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6 (20 °C, 10 g/L in H2O, aqueous suspension)
Point d'ébullition
381 °C/1011 hPa
Pf
182-185 °C
Solubilité
0.127 mg/L
Densité
1.296 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
650 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C12H9NS/c1-3-7-11-9(5-1)13-10-6-2-4-8-12(10)14-11/h1-8,13H
Clé InChI
WJFKNYWRSNBZNX-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Structural, electrical, optical, and DFT studies of phenothiazine-based D–ο–A frameworks for dye-sensitized solar cell applications: The study focuses on the utility of phenothiazine in dye-sensitized solar cells emphasizing its electron-donating properties (KS Dhivya, C Senthilkumar, K Karthika, 2024).
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 183 °C
Melting range (upper value): ≤ 187 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable