Principaux documents
8.20529
Sigma-Aldrich
9,10-Diphenylanthracene
for synthesis
Synonyme(s) :
9,10-Diphenylanthracene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C26H18
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
216-105-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Pf
247-252 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
c21c(c(c4c(c2c5ccccc5)cccc4)c3ccccc3)cccc1
InChI
1S/C26H18/c1-3-11-19(12-4-1)25-21-15-7-9-17-23(21)26(20-13-5-2-6-14-20)24-18-10-8-16-22(24)25/h1-18H
Clé InChI
FCNCGHJSNVOIKE-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 247 °C
Melting range (upper value): ≤ 252 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2