Key Documents
8.20391
Sigma-Aldrich
2,2-Diethoxypropane
for synthesis
Synonyme(s) :
2,2-Diethoxypropane, Acetone diethyl acetal
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C(OC2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
Numéro de classement CE :
204-808-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥94.0% (GC)
Forme
liquid
Point d'ébullition
114 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point 8 °C
Densité
0.83 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H16O2/c1-5-8-7(3,4)9-6-2/h5-6H2,1-4H3
Clé InChI
FGQLGYBGTRHODR-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 94.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.828 - 0.831
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
46.4 °F
Point d'éclair (°C)
8 °C