8.20082
Aminoiminomethanesulfinic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
Aminoiminomethanesulfinic acid, FormamidinesulfInic acid, Thiourea dioxide
Forme
crystals
Puissance
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
pH
4 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
123 °C (decomposition)
Solubilité
27 g/L
Densité
1.68 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
850 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[S](=O)(O)\C(=N\[H])\N
InChI
1S/CH4N2O2S/c2-1(3)6(4)5/h(H3,2,3)(H,4,5)
Clé InChI
FYOWZTWVYZOZSI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Self-heat. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Lungs, Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1