Principaux documents
8.18492
Sigma-Aldrich
Methyl 3-oxopentanoate
for synthesis
Synonyme(s) :
Methyl 3-oxopentanoate, 3-Oxopentanoic acid methyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H10O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
250-184-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai:
≥98.0% (GC)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Température de transition
flash point 71 °C
Densité
1.04 g/cm3 at 25 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O(C)C(=O)CC(=O)CC
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-5(7)4-6(8)9-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
XJMIXEAZMCTAGH-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.043 - 1.044
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
159.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
71 °C - closed cup