Principaux documents
8.16009
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Leucine
for synthesis
Synonyme(s) :
(S)-(+)-Leucine, Leu
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H13NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Numéro de classement CE :
200-522-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
solid
pH
5.5-6.5 (20 °C, 20 g/L in H2O)
Pf
270-340 °C (decomposition)
Densité
1.17 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
300‑400 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)
Clé InChI
ROHFNLRQFUQHCH-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=4 in HCl 6 mol/l): +15.0 - +16.0 °
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1