A propos de cet article
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH2CH(NH2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
206-327-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1721721
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderNom du produit
D-Leucine, ReagentPlus®, 99%
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
powder (crystals)
optical activity
[α]23/D −14.7°, c = 2 in 5 M HCl
optical purity
ee: 97% (GLC)
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
>300 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)C[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m1/s1
InChI key
ROHFNLRQFUQHCH-RXMQYKEDSA-N
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-Leucine
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe