Principaux documents
8.14845
Sigma-Aldrich
Isoamyl propionate
for synthesis
Synonyme(s) :
Isoamyl propionate, Propionic acid isoamyl ester
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH2CH2OCOCH2CH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
203-322-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
370 °C
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1 % (v/v)
Pf
-73 °C
Température de transition
flash point 46 °C
Densité
0.869 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-8(9)10-6-5-7(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
XAOGXQMKWQFZEM-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.868 - 0.871
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
118.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
48 °C - closed cup