Principaux documents
8.14531
Sigma-Aldrich
DL-Camphorquinone
for synthesis
Synonyme(s) :
DL-Camphorquinone, 2,3-Bornanedione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H14O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
233-814-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (HPLC)
Pf
197-203 °C (External MSDS)
Solubilité
slightly soluble 1.7 g/L
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C10H14O2/c1-9(2)6-4-5-10(9,3)8(12)7(6)11/h6H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
VNQXSTWCDUXYEZ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 197 °C
Melting range (upper value): ≤ 200 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable