Principaux documents
8.14226
Sigma-Aldrich
Trimethylsilylacetylene
for synthesis
Synonyme(s) :
Trimethylsilylacetylene, Ethinyltrimethylsilane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H10Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
213-919-9
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
pb
52-53 °C
Température de transition
flash point -34 °C
Densité
0.71 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C5H10Si/c1-5-6(2,3)4/h1H,2-4H3
Clé InChI
CWMFRHBXRUITQE-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.709 - 0.711
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-29.2 °F
Point d'éclair (°C)
-34 °C