8.00866
Diisopropyl ether
(stabilized with 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT)) for synthesis
Synonyme(s) :
2,2′-Oxybis[propane], 2,2-Propoxypropane, Isopropyl ether
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.5 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
120 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
827 °F
Puissance
5880 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1-21 %, 100 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.367 (lit.)
pH
7 (20 °C)
Point d'ébullition
68-69 °C (lit.)
Pf
−85 °C (lit.)
Température de transition
flash point -28 °C
Solubilité
3.11 g/L
Densité
0.725 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
CC(C)OC(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6H,1-4H3
Clé InChI
ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.722 - 0.724
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-20.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-29 °C - closed cup