Key Documents
8.00236
Sigma-Aldrich
Cinnamoyl chloride
for synthesis
Synonyme(s) :
Cinnamoyl chloride, Cinnamic acid chloride
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH=CHCOCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.60
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
crystals
Pf
32-36 °C
Température de transition
flash point >110 °C
Densité
1.16 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C9H9Cl/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7H,8H2/b7-4+
Clé InChI
IWTYTFSSTWXZFU-QPJJXVBHSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (morpholine method): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 32 °C
Melting range (upper value): ≤ 36 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C