5.09164
Windorphen
Synonyme(s) :
Windorphen, Wnt inhibitor dorsalizing, Histone Acetyltransferase Inhibitor XII, ( E) & ( Z)-3-Chloro-2,3- bis(4-methoxyphenyl)acrylaldehyde, WD, HAT Inhibitor XII, Wnt Pathway Inhibitor XXII, Wnt inhibitor dorsalizing, Histone Acetyltransferase Inhibitor XII, (E) & (Z)-3-Chloro-2,3-bis(4-methoxyphenyl)acrylaldehyde, WD, HAT Inhibitor XII, Wnt Pathway Inhibitor XXII
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C17H15ClO3/c1-20-14-7-3-12(4-8-14)16(11-19)17(18)13-5-9-15(21-2)10-6-13/h3-11H,1-2H3/b17-16-
Clé InChI
VNRALGZMXHFBPG-MSUUIHNZSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable