Key Documents
5.05277
Sigma-Aldrich
GTS-21 Dihydrochloride (DMBX-A)
Synonyme(s) :
GTS-21 Dihydrochloride (DMBX-A), E)-3-(2,4-dimethoxybenzylidene)-3,4,5,6-tetrahydro-2,3ʹ-bipyridine, DMBX-A, α7 nAChR Agonist, GTS-21, Alpha 7 Nicotinic Acetylcholine Receptor Agonist, GTS-21
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H20N2O2 · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
381.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Pureté
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 100 mM
H2O: 100 mM
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C19H20N2O2.2ClH/c1-22-17-8-7-14(18(12-17)23-2)11-15-5-4-10-21-19(15)16-6-3-9-20-13-16;;/h3,6-9,11-13H,4-5,10H2,1-2H3;2*1H/b15-11+;;
Clé InChI
BXKYFUGAAFLYJL-BXGYHSFXSA-N
Description générale
A partial agonist selective for α7 nAChRs (EC50 = 10 µM). Used in neuroimmunology studies, cardiovascular disease research, and Alzheimer′s disease studies.
Actions biochimiques/physiologiques
Primary Target
α7 nAChR
Reversible: yes
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Autres remarques
Kox, M., et al. 2011. Br. J. Anaesth.107, 559.
Kox, M., et al., 2011. Shock.36, 5.
Rosas-Ballina, M., et al. 2009. Mol. Med.15, 195.
Briggs, A., et al. 1997. Pharmacol. Biochem. Behav.57, 231.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable