5.04297
RIP1 Inhibitor II, 7-Cl-O-Nec-1
Synonyme(s) :
RIP1 Inhibitor II, 7-Cl-O-Nec-1, 7-Cl-O-MH-Trp, Nec-1s, Nec-1 stable, RIPK1 Inhibitor II, Receptor-Interacting Protein 1 Inhibitor II, Necrosis Inhibitor IV, 5-((7-Chloro-1H-indol-3-yl)methyl)-3-methyl-2,4-imidazolidinedione, 5-((7-Chloro-1H-indol-3-yl)methyl)-3-methylimidazolidine-2,4-
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥95% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white to pale yellow
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Clc1c2[nH]cc(c2ccc1)CC3NC(=O)N(C3=O)C
InChI
1S/C13H12ClN3O2/c1-17-12(18)10(16-13(17)19)5-7-6-15-11-8(7)3-2-4-9(11)14/h2-4,6,10,15H,5H2,1H3,(H,16,19)
Clé InChI
WIKGAEMMNQTUGL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
RIP1
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Muller, A.J., et al. 2005. Nat. Med.11, 312.
Degterev, A., et al. 2013. Nat. Chem. Biol.9, 192.
Degterev, A., et al. 2013. Cell Death Differ.20, 366.
Christofferson, D.E., et al. 2012. Cell Death Dis.3, e320.
Takahashi, N., et al. 2012. Cell Death Dis.3, e437.
Degterev, A., et al. 2008. Nat. Chem. Biol.4, 313.
Degterev, A., et al. 2005. Nat. Chem. Biol.1, 112.
Teng, X., et al. 2005. Bioorg. Med. Chem. Lett.15, 5039.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable