Principaux documents
443713
Millipore
Maltotriose
A substrate for amylomaltase.
Synonyme(s) :
Maltotriose, Glcα1,4Glcα1,4Glc
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H32O16
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
504.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Nomenclature NACRES :
NA.79
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
crystalline solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
water: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
O1C(C(C(C(C1CO)OC3OC(C(C(C3O)O)O)CO)O)O)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-4-7(22)8(23)12(27)17(31-4)34-15-6(3-21)32-18(13(28)10(15)25)33-14-5(2-20)30-16(29)11(26)9(14)24/h4-29H,1-3H2
Clé InChI
FYGDTMLNYKFZSV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A substrate for amylomaltase.
Application
  • Screening of α-amylase/trypsin inhibitor activity in wheat, spelt and einkorn by high-performance thin-layer chromatography.: The research investigates the inhibitory activity of α-amylase and trypsin in different wheat species using high-performance thin-layer chromatography. Maltotriose is utilized as a substrate to evaluate enzyme activity, contributing to understanding enzyme inhibition in cereals (Müller et al., 2024).
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Autres remarques
Terada, Y., et al. 1999. Appl. Environ. Microbiol. 65, 910.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable