429415
L-α-Lecithin
≥97% (choline basis), solid, lipotropic agent, Calbiochem
Synonyme(s) :
L-α-Lecithin, Soybean
About This Item
Produits recommandés
product name
L-α-Lecithin, Soybean, L-α-Lecithin, Soybean, CAS 8002-43-5, is a concentrate of soybean lecithin consisting of more than 94% phosphatidylcholine and less than 2% triglycerides.
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
light yellow
Solubilité
RPMI culture medium: 10 mg/mL, turbid
chloroform: 200 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable