345885
GGTI-2147
≥95% (HPLC), solid, GGTase I inhibitor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
GGTI-2147, 4-[[N-(Imidazol-4-yl)methyleneamino]-2-(1-naphthyl)benzoyl]leucine methyl ester
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
GGTI-2147, A cell-permeable non-thiol peptidomimetic that acts as a potent and selective inhibitor of geranylgeranyltransferase I (GGTase I).
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 200 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[nH]1cnc(c1)CNc2cc(c(cc2)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)OC)c3c4c(ccc3)cccc4
Clé InChI
TUQRZGWNDBXSNP-SANMLTNESA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
GGTase-I
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Vasudevan, A., et al. 1999. J. Med. Chem. 42, 1333.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable