237911
Creatine Phosphate dipotassium salt
≥98% (TLC), solid, high-energy phosphate compound, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Creatine Phosphate, Dipotassium Salt, Phosphocreatine, 2K
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Creatine Phosphate, Dipotassium Salt, A high-energy phosphate compound. Transfer of phosphate group from creatine phosphate to ADP and from ATP to creatine form the basis of the creatine-creatine phosphate energy shuttle.
Niveau de qualité
Essai
≥98% (TLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
water: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Bessman, S.P., and Carpenter, C.L. 1985. Annu. Rev. Biochem.54, 831.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
515.3 °F
Point d'éclair (°C)
268.5 °C