219673-M
CFTR-F508del Corrector II, Corr-4a
A cell-permeable bisaminomethylbithiazole compound that is reported to rescue/correct the folding defect of CFTR δF508 mutant via direct interaction.
Synonyme(s) :
CFTR-F508del Corrector II, Corr-4a, Cystic Fibrosis Transmembrane Conductor Regulator Mutant Corrector II, N-(2-(5-Chloro-2-methoxy-phenylamino)-4ʹ-methyl-[4,5ʹ]bithiazolyl-2ʹ-yl)-benzamide, Corr-4, N-(2-(5-Chloro-2-methoxy-phenylamino)-4ʹ-methyl-[4,5ʹ]bithiazolyl-2ʹ-yl)-benzamide, Corr-4, Cystic Fibrosis Transmembrane Conductor Regulator Mutant Corrector II
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
light beige
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[s]1c(nc(c1c3nc([s]c3)Nc4c(ccc(c4)Cl)OC)C)NC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C21H17ClN4O2S2/c1-12-18(30-21(23-12)26-19(27)13-6-4-3-5-7-13)16-11-29-20(25-16)24-15-10-14(22)8-9-17(15)28-2/h3-11H,1-2H3,(H,24,25)(H,23,26,27)
Description générale
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Young, A., et al. 2009. Biochem. J.421, 377.
Wang, Y., et al. 2007. J. Biol. Chem.282, 33247.
Wang, Y., et al. 2007. Mol. Pharmacol.71, 751.
Wang, Y., et al. 2007. Biochem. J.406, 257.
Pedemonte, N., et al. 2005. J. Clin. Invest.115, 2564.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable