219392
Cathepsin B Substrate III, Fluorogenic
≥95% (HPLC), lyophilized solid, Cathepsin B inhibitor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Cathepsin B Substrate III, Fluorogenic, Z-RR-AMC, 2HCl
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Cathepsin B Substrate III, Fluorogenic, Sensitive fluorogenic substrate for the quantitative determination of cathepsin B activity.
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
water: soluble
Fluorescence
λex 360-380 nm
λem 430-460 nm
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Avertissement
Séquence
Autres remarques
Manson, R.W., et al. 1985. Biochem. J.226, 233.
Tanaka, M., et al. 1985. Life Sci. 36, 1217.
Docherty, K., et al. 1984. J. Biol. Chem.259, 6041.
Barrett, A.J., and Kirschke, H. 1981. Methods Enzymol.80, 535.
Barrett, A.J. 1980. Biochem. J.187, 909.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable