Principaux documents
219334
Sigma-Aldrich
β-Catenin/Tcf Inhibitor V
BC21
Synonyme(s) :
β-Catenin/Tcf Inhibitor V, ICAT, Inhibitor of beta-catenin and Tcf
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.28
Niveau de qualité
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable