Key Documents
16-126
Millipore
Streptavidine, conjuguée à l'agarose
Streptavidin, agarose beads suitable for purification of biotinylated macromolecules.
Synonyme(s) :
Streptavidin agarose beads
About This Item
Code UNSPSC :
41116133
eCl@ss :
32160801
Nomenclature NACRES :
NA.56
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
Streptavidine isolée à partir de Streptomyces avidinii et liée de manière covalente à de l'agarose.
Application
La streptavidine, conjuguée à l'agarose a été utilisée pour :
  • l'immunoprécipitation
  • la co-immunoprécipitation
  • le test de biotinylation réversible
Elle convient à la purification de macromolécules biotinylées.
Qualité
Produit évalué en routine par immunoprécipitation de protéines contenant de la phosphotyrosine, à partir de lysats en tampon RIPA de cellules A431 stimulées à l'EGF, à l'aide d'un anticorps monoclonal biotinylé dirigé contre la phosphotyrosine (16-103).
Forme physique
Solution tamponnée au phosphate et contenant 0,02 % d'azoture de sodium
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable