1.51448
LiChroCART™ for customized packing HPLC Columns
L × I.D. 100 mm × 4.6 mm; LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use; please select HPLC sorbent for Column filling
About This Item
Produits recommandés
product name
LiChroCART™ 100-4.6, suitable for HPLC
Paramètres
250 bar pressure
Niveau de qualité
Technique(s)
HPLC: suitable
Colonne, L × D.I.
10 cm × 4.6 mm
Température de stockage
no temp limit
Catégories apparentées
Description générale
HPLC cartridge, customized packing, please specify packing material
Informations légales
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany