Key Documents
1.50943
Supelco
LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 125 mm x 4 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Synonyme(s) :
TM=["LiChrospher"] C18 TM=["LICHROCART"] cartridge for HPLC
About This Item
Code UNSPSC :
41115709
Nomenclature NACRES :
SB.52
product name
Colonne LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) LiChroCART 125-4, suitable for HPLC
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
LiChrospher®
Caractéristiques
endcapped: no
Conditionnement
pkg of 3 ea
Ampleur du marquage
21% Carbon loading
Paramètres
250 bar pressure
60 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Colonne, L × D.I.
12.5 cm × 4 mm
Superficie
350 m2/g
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
C18 bonding phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
Technique de séparation
reversed phase
Température de stockage
no temp limit
Description générale
Cartouches de CLHP
LiChrospher® RP-18 est un support en gel de silice sphérique à C18, fiable et polyvalent, produit de façon conventionnelle, pour la chromatographie en phase inversée. Il est adapté pour la séparation des composés neutres, acides et basiques faibles. Ce sorbant est rempli dans une cartouche de CLHP LiChroCART 125-4. Le raccordement du système CLHP est réalisé à l′aide du portoir pour cartouches manu-CART NT (1.51486).
Remarque sur l'analyse
Pression : ≤ 55,0 bar
Plateaux théoriques (N/m) (toluène) : ≥ 50000
Symétrie (toluène) : 0,8 - 1,4
Facteur de capacité (toluène) : 1,0 - 2,5
Informations légales
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13