Principaux documents
1.46006
Millipore
Gélose de FREY
suitable for microbiology, For avian mycoplasma detection, pkg of 60 mm plates (20 plates per box)
Synonyme(s) :
Gélose pour mycoplasmes
About This Item
Code UNSPSC :
41106200
Nomenclature NACRES :
NA.75
Agence
EP 2.6.7
USP
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; aseptically filled
Forme
plate
Caractéristiques
ready-to-use
Conditionnement
pkg of 60 mm plates (20 plates per box)
pH
7.8 ( in H2O)
Application(s)
industrial qc
pharmaceutical
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
mycoplasma
Description générale
La gélose de FREY est additionnée de sérum porcin pour apporter du cholestérol et des acides gras assimilables, tandis que le NAD permet la croissance de M. synoviae. Le rouge de phénol présent dans le milieu fait virer la couleur du milieu au jaune ou au violet, indiquant la croissance de mycoplasmes. Enfin, la pénicilline inhibe le développement de la flore bactérienne secondaire.
Application
La gélose de FREY est recommandée pour la détection des mycoplasmes aviaires dans les produits pharmaceutiques, notamment les vaccins en vrac, les banques de cellules et les cultures de virus.
Caractéristiques et avantages
  • Produit prêt à l'emploi ne nécessitant aucune étape de préparation supplémentaire
  • Convient aux produits pharmaceutiques tels que les produits biopharmaceutiques, les vaccins, les cultures cellulaires et les cultures virales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2