Key Documents
1.09771
Supelco
N-(Trimethylsilyl)imidazole
for gas chromatography
Synonyme(s) :
N-(Trimethylsilyl)imidazole, TSIM
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H12N2Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
242-040-3
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
540 °C (DIN 51794)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
kinematic viscosity
2.5 cSt(25 °C)
Point d'ébullition
212 °C (decomposition)
Pf
-42 °C
Température de transition
flash point 66 °C (DIN 51755 Part 1)
Densité
0.955-0.959 g/cm3 at 25 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H12N2Si/c1-9(2,3)8-5-4-7-6-8/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
YKFRUJSEPGHZFJ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Purity (GC): ≥ 95.0
Identity (IR-spectrum): conforms
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
42.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
6 °C - closed cup