Key Documents
1.08195
SAFC
Lactose monohydraté
(milk sugar) special grade for tabletting, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Lactose monohydraté
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H22O11 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.30 (anhydrous basis)
Code UNSPSC :
12352201
Numéro de classement CE :
200-559-2
Agence
BP
ChP
JP
NF
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
fine powder
Température d'inflammation spontanée
390 °C
Puissance
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Taille des particules
(see specification)
pH
4.0-6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
202 °C
Application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,11+,12+/m1/s1
Clé InChI
GUBGYTABKSRVRQ-XLOQQCSPSA-N
Description générale
En formulation, il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme EMPROVE®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® est une famille de produits de haute qualité, pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques, qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite conformément aux bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Le lactose est un ingrédient courant dans les produits pharmaceutiques et agroalimentaires. Dans les applications pharmaceutiques, le lactose est principalement utilisé dans les formes orales solides.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable