1.07241
Rouge de phénol
pH indicator, ACS
Synonyme(s) :
Rouge de phénol
About This Item
Produits recommandés
product name
Rouge de phénol, indicator ACS
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Forme
solid
Perte
≤1% loss on drying, 110°C
visual transition interval
1.2-3.0, brown-orange to yellow(1st transition range)
6.5-8.0, brownish-yellow to red-violet(2nd transition range)
Pf
>300 °C
Masse volumique apparente
200‑300 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C19H14O5S/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19/h1-12,20-21H
Clé InChI
BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- colorant dans la préparation de photodiodes n-Si/rouge de phénol [plaquette de silicium de type N/rouge de phénol] par la technique d'enduction centrifuge (spin coating). Le dispositif convient à des applications de photo-détection.
- Capteur de pH à fibre optique conçu avec un colorant changeant de couleur, car avec l'augmentation de l'acidité, les propriétés d'absorption du colorant passent de la section verte à la section bleue du spectre.
- Indicateur pour déterminer le pH de l'eau douce.
Caractéristiques et avantages
- couleur jaune pour un pH inférieur ou égal à 6,4
- couleur rouge pour un pH supérieur ou égal à 8,2.
Remarque sur l'analyse
1re plage de transition : pH 1,2 - pH 3,0 orange marron - jaune
2e plage de transition : pH 6,5 - pH 8,0 jaune marron - rouge-violet
Perte au séchage (110 °C) : ≤ 1
Plage de transition (selon ACS) : satisfait au test
Conforme à ACS
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable