Key Documents
1.01543
Millipore
L-Arginine monohydrochloride
for biochemistry
Synonyme(s) :
(S)-(+)-Arginine hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H14N4O2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.66
Numéro Beilstein :
3631658
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Numéro de classement CE :
214-275-1
Nomenclature NACRES :
NA.21
Pression de vapeur
<1 Pa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
99% dry basis (perchloric acid titration)
Forme
powder
Puissance
12000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
>235 °C
Solubilité
730 g/L
Densité
1.42 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1250 kg/m3
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Traces de cations
As: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Co: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.01%
Na: ≤0.005%
Zn: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
Clé InChI
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Application
  • Improvement in Dental Health Products: Studies have shown that L-Arginine monohydrochloride enhances the bioavailability of fluoride in dental care products, promoting better oral health (Bijle et al., 2020).
Actions biochimiques/physiologiques
Substrat de l′oxyde nitrique synthase qui est converti en citrulline et oxyde nitrique (NO). Induit la libération d′insuline par un mécanisme dépendant de l′oxyde nitrique.
Remarque sur l'analyse
Assay (perchloric acid titration, calculated on dried substance): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance: white to almost white, fine powder
Appearance of solution (1 mol/l, water): clear and colorless
Spec. rotation (α 20/D, 50 g/l, hydrochloric acid 1 mol/l, calc. on dried substance): +21.0 to +22.0
UV-Absorption(260 nm; 1 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.20
UV-Absorption(280 nm; 1 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.05
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
As (Arsenic): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Co (Cobalt): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.0005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0005 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.01 %
Foreign amino acids: ≤ 0.3 %
Other ninhydrine positive substances: ≤ 0.2 %
Loss on drying (105 °C; 3 h): ≤ 0.3 %
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable