Principaux documents
04-775
Sigma-Aldrich
Anticorps monoclonal de lapin anti-Ha-Ras, clone MC57
culture supernatant, clone MC57, from rabbit
Synonyme(s) :
GTP- and GDP-binding peptide B, GTPase HRas, Ha-Ras1 proto-oncoprotein, Ras family small GTP binding protein H-Ras, Transforming protein p21, c-has/bas p21 protein, c-ras-Ki-2 activated oncogene, p19 H-RasIDX protein, transformation gene: oncogene HAMSV,
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MC57, monoclonal
Espèces réactives
rat, mouse, human
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HRAS(3265)
Description générale
Les protéines Ras sont de petites protéines de liaison au GTP qui, contrairement aux protéines G hétérotrimériques, contiennent toutes des fonctions GTPase et effectrices dans un seul et même polypeptide. Il existe au moins trois isoformes de Ras (Ki-Ras, Ha-Ras et N-Ras), qui possèdent des profils d'expression différents, mais une même activité signalisatrice. La protéine Ras est palmitoylée et farnésylée au niveau de son extrémité carboxy-terminale, permettant son ancrage dans la membrane. Dans les cellules au repos, la protéine Ras est complexée au GDP ; elle est activée en réponse à la stimulation de récepteurs par des facteurs de croissance, stimulation qui recrute des facteurs d'échange de nucléotides guanyliques sur Ras (facteurs GEF pour "Guanine nucleotide Exchange Factors") au niveau de la membrane. La proximité entre les facteurs d'échange et les protéines Ras entraîne la libération du GDP, et son remplacement par le GTP. Sous sa forme complexée au GTP, la protéine Ras se lie à plusieurs protéines, notamment les protéines Raf, RalGDS et PI3-kinase. L'inactivation de la protéine Ras est provoquée par l'hydrolyse du GTP, laquelle est fortement accélérée par les protéines RasGAP ou NF-1, deux protéines activatrices des Ras GTPases connues. Il est possible de doser l'activation de la protéine Ras en incubant des lysats avec le domaine de liaison aux protéines de type Ras de la protéine Raf-1, qui se lie sélectivement aux complexes Ras/GTP.
Spécificité
Reconnait la protéine Ha-Ras (poids moléculaire : ~21 kDa). Ne présente pas de réactivité croisée avec les protéines Cdc42, Rho et Rac1.
Réactivité croisée à prévoir avec la souris et le rat en raison d'une homologie de séquence.
Immunogène
Protéine de fusion GST correspondant à la protéine Ha-Ras humaine entière. Clone MC57.
Application
Domaine de recherche
Signalisation
Détectez la protéine Ha-Ras avec cet anticorps anti-Ha-Ras, clone MC57, validé pour une utilisation en western blotting.
Sous-domaine de recherche
MAP kinases
Qualité
Analyse par western blotting : Une dilution au 1/1000e de cet anticorps a permis de détecter la protéine Ha-Ras dans des cellules A431 lysées dans un tampon RIPA.
Description de la cible
~21 kDa
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 05-775
Forme physique
Surnageant de culture contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
Stable à -20 ºC pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit : Après réception, et avant de retirer le bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées qui peuvent endommager les IgG et altérer les performances du produit.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Témoin positif (antigène) : Référence 12-301, lysat de cellules A431 non stimulées. Ajouter 2,5 µl de 2-mercaptoéthanol pour 100 µl de lysat et réduire la préparation en la portant à ébullition pendant 5 minutes. Appliquer 20 µg de lysat réduit par piste pour une analyse sur minigel.
Autres remarques
Concentration : la concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable