C-260
Cannabivarinic acid (CBVA) solution
1 mg/mL (1% DIPEA and 0.05% Ascorbic Acid in Acetonitrile), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1 mg/mL (1% DIPEA and 0.05% Ascorbic Acid in Acetonitrile)
Format
single component solution
Température de stockage
−70°C
Chaîne SMILES
OC1=C(C(O)=O)C(CCC)=CC2=C1C3=C(C(C)(C)O2)C=CC(C)=C3
InChI
1S/C20H22O4/c1-5-6-12-10-15-17(18(21)16(12)19(22)23)13-9-11(2)7-8-14(13)20(3,4)24-15/h7-10,21H,5-6H2,1-4H3,(H,22,23)
Description générale
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.0 °C - closed cup