Principaux documents
880241P
Avanti
DSPE-PEG(2000)-N-triphenylphosphonium
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[(polyethylene glycol)-2000]-N-[4-(triphenylphosphonium)butanamide]
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C154H282N2O55P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
3103.81
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.79
Essai
(TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1x1 mg (880241P-1MG)
pkg of 1x5 mg (880241P-5MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO/C=C\NC(CCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880241P-1MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880241P-5MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable