860637P
Avanti
Galactosyl(β) Sphingosine-d5
Avanti Research™ - A Croda Brand 860637P, powder
Synonyme(s) :
D-galactosyl-β1-1′-D-erythro-sphingosine-d5
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (860637P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860637P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])(O)[C@](N)([H])CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
Clé InChI
HHJTWTPUPVQKNA-LTNFHSIGSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available